Imprimer
Cuillère détectable, poignée longue, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-5004 5378-5008
331-0331EA 35.8 EUR
331-0331 331-0332
Cuillère détectable, poignée longue, SteriPlast®
Cuillères
La cuillère à échantillon à poignée longue peut être utilisée pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes ou des liquides. La poignée longue permet également d’atteindre facilement le fond de grands récipients ou d’échantillonner des fûts, bidons ou bouteilles à faible diamètre d’ouverture. La cuillère jetable est stable et confortable dans la main du fait des encoches dans la poignée.
  • PS détectable
  • Emballée une par une et stérilisée, pour usage unique
  • Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La cuillère de laboratoire, à usage unique, convient à l’utilisation dans les industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et des boissons.