Imprimer
Collecteurs de déchets universels 'Jan'
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
320045 320050 320051 320053 320055 320060 320070 320063 320065 320083 320090 320095 420045 420060 420160 320160
SCTV320045EA 437 EUR
SCTV320045 SCTV320050 SCTV320051 SCTV320053 SCTV320055 SCTV320060 SCTV320070 SCTV320063 SCTV320065 SCTV320083 SCTV320090 SCTV320095 SCTV420045 SCTV420060 SCTV420160 SCTV320160
Collecteurs de déchets universels 'Jan'
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
Collectez vos déchets de laboratoire avec notre collecteur de déchets universel 'Jan', la solution intelligente tout-en-un pour les déchets liquides. Il s'agit d'une combinaison astucieuse d'un entonnoir à couvercle avec des tubes et des connexions HPLC ainsi que d'un filtre à air intégré. De nombreux autres détails innovants garantissent une sécurité maximale par rapport aux solutions conventionnelles.
  • Matériaux PE-HD et PTFE de haute qualité pour une durabilité maximale
  • Couvercle d'entonnoir stable avec joint d'étanchéité intégré empêchant l'évaporation
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable