Imprimer
Cuillère pour denrée alimentaires, bleue, SteriPlast®
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SteriPlast®
331-0334EA 28.2 EUR
331-0334 331-0333
Cuillère pour denrée alimentaires, bleue, SteriPlast®
Cuillères
La cuillère à échantillon à poignée longue peut être utilisée pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes ou des liquides. La poignée longue permet également d’atteindre facilement le fond de grands récipients ou d’échantillonner des fûts, bidons ou bouteilles à faible diamètre d’ouverture. La cuillère jetable est stable et confortable dans la main du fait des encoches dans la poignée.
  • PS bleu
  • Emballée une par une et stérilisée
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
  • Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La cuillère de laboratoire, à usage unique, convient à l’utilisation dans les industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et des boissons.