Imprimer
Pelle pour denrée alimentaires, poignée longue, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-5015 5378-5019
331-0352EA 35.2 EUR
331-0352 331-0353
Pelle pour denrée alimentaires, poignée longue, SteriPlast®
Pelles
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites.
Avec le bord inférieur droit de la pelle, il est possible de prélever du produit directement du fond du récipient.
  • PS bleu
  • Emballée une par une et stérilisée
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
  • Conception spéciale pour l'industrie alimentaire,
En savoir plus