Imprimer
Couteau à palette pour échantillon, blanc, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-1035 5378-0035
331-0368EA 77.5 EUR
331-0368 331-0369
Couteau à palette pour échantillon, blanc, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Spatules
Avec le couteau à palette pour échantillons, il est possible d’appliquer, de répartir ou de lisser les produits visqueux comme les pâtes et les crèmes. Le couteau à palette atteint chaque angle et chaque arrondi des différents récipients et est approprié pour racler les cuvettes, pour enlever les résidus ou pour éliminer l'excédent lors de l'utilisation des cuillères-mesure et cuillères-doseuses de Bürkle.
  • PS, blanc
  • En option, emballées un par un et stérilisées
  • L×l 192×20 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriqués en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Le long bord gardant sa forme du couteau à palette en plastique est idéal pour couper des produits visqueux. Une petite pointe sur le bord long peut être utilisée par ex. pour amorcer une déchirure d’un fil d’emballage. Le racleur est en outre approprié pour mélanger et agiter. Le couteau à palette jetable convient à l’utilisation dans les industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et des boissons.