Imprimer
Louche, poignée longue, jetable bio
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5379-1026 5379-0026
331-0362EA 34.5 EUR
331-0362 331-0363
Louche, poignée longue, jetable bio
Pelles
La louche est appropriée pour le prélèvement de liquides et de produits visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche est dotée d’un bord inférieur lisse et de coins arrondis. Elle permet d’atteindre tout angle dans le récipient ou de prendre du produit directement depuis le fond du récipient. Une longue poignée avec des encoches pour les doigts assure un bon maintien et un travail précis.
  • Produit à partir de matières premières renouvelables
  • Bioplastique PE, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option, pour usage unique
  • Atteint tout angle
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La louche jetable peut être utilisée dans les secteurs pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques ainsi que dans l’industrie agroalimentaire et du fourrage.