Imprimer
Cuillère à échantillon coudée, poignée longue, LaboPlast®/SteriPlast®
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
331-0336EA 22.8 EUR
331-0336 331-0335
Cuillère à échantillon coudée, poignée longue, LaboPlast®/SteriPlast®
Cuillères
La cuillère avec coque de cuillère coudée est appropriée pour des produits variés, par ex. la poudre, le granulé, les pâtes ou les liquides.
  • PS, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option
  • Avec forme de cuillère coudée
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
La forme de cuillère coudée permet de bien atteindre aussi les coins d’un récipient. La cuillère en plastique à poignée longue permet une bonne vidange résiduelle d’un récipient de grande taille et accède également aux lieux difficilement accessibles, par ex. les bidon à goulot étroit. La cuillère à échantillons peut être utilisée dans le secteur pharmaceutique et chimique ainsi que dans l’agroalimentaire et la cosmétique.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.