Imprimer
Louche, poignée longue, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-5022 5378-5021
331-0358EA 29.7 EUR
331-0358 331-0359
Louche, poignée longue, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Pelles
La louche est appropriée pour le prélèvement de liquides et de produits visqueux ainsi que de poudres et de granulés.
  • PS, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option
  • Atteint tout angle
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
La louche est dotée d’un bord inférieur lisse et de coins arrondis. Elle permet d’atteindre tout angle dans le récipient ou de prendre du produit directement depuis le fond du récipient. Une longue poignée avec des encoches pour les doigts assure un bon maintien et un travail précis. La louche jetable peut être utilisée dans les secteurs pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques ainsi que dans l’industrie agroalimentaire et du fourrage.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.