Imprimer
Pelles à échantillon, poignée longue, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-5014 5378-5013 5378-5018 5378-5017
331-0341EA 35.2 EUR
331-0341 331-0342 331-0343 331-0344
Pelles à échantillon, poignée longue, jetable, LaboPlast®/SteriPlast®
Pelles
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites.
  • PS, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
Avec le bord inférieur droit de la pelle, il est possible de prélever du produit directement du fond du récipient. La pelle à usage unique est appropriée pour les secteurs sensibles des industries pharmaceutique et chimique ainsi que des industries agroalimentaire et cosmétique.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.