Imprimer
Échantillonneur d'air, Coriolis® COMPACT
Fournisseur: Bertin Instruments
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P002055-CORC0A P002280-CORC0A
710-2069EA 7600 EUR
710-2069 710-2144
Échantillonneur d'air, Coriolis® COMPACT
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Échantillonneur d'air à sec portable pour le contrôle de la contamination biologique.
  • Concentre les particules en suspension dans l'air en utilisant une technique cyclonique sèche
  • Compatible avec les méthodes standard de culture et de biologie moléculaire (PCR, qPCR ou NGS)
  • Décontamination facile (peroxyde d'hydrogène)
  • Autonomie sur batterie de 8 heures
  • Léger et compact pour une utilisation intérieure et extérieure
Le Coriolis Compact est un bio collecteur d’air portable doté d’une technologie innovante cyclonique à sec, pour un contrôle de la bio-contamination de l’air interne et externe. Le système cyclonique à sec aspire les particules avec un débit d’air de 50L/m afin de les concentrer dans un cône de collecte où elles seront retenues. Une fois les particules ou micro-organismes collectés (bactéries, virus, moisissures, pollens et spores) , ils sont facilement récupérés dans une solution tampon appropriée choisie par l’utilisateur. L’échantillon est ainsi compatible avec les méthodes d‘analyse biologiques standards (NGS, qPCR, Culture).
Les types d'échantillons comprennent les virus, les bactéries, les moisissures, les pollens et les spores.
Convient pour la recherche sur l'environnement et la pollution, les industries pharmaceutique, alimentaire et vétérinaire, les environnements biomédicaux et sanitaires.
Informations sur les accessoires: Informations sur les accessoires : Les cônes en plastique sont utilisés avec un bouchon à vis pour faciliter le transport et la conservation des échantillons. Des cônes et des bouchons stériles et non stériles sont disponibles (doses prêtes à l'emploi).