Imprimer
Carottiers
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5310-0001 5310-0002 5310-0003
331-0374EA 664 EUR
331-0374 331-0375 331-0376
Carottiers
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Ces carottiers peuvent être utilisés pour prélever des échantillons de matériaux en vrac, qui peuvent facilement se bloquer ou se fixer au cours du prélèvement d'échantillons en raison de leur forme en particules.
  • Acier inoxydable AISI 316
  • Pour les matériaux en vrac qui se bloquent ou se fixent facilement
Par rapport aux échantillonneurs standard toutes couches pour les matériaux en vrac, le carottier en deux parties ne possède pas d'interstices dans lesquels le produit peut se coincer pendant le prélèvement. Il est donc possible de prélever un échantillon de poudres et de granulés de qualité à travers plusieurs couches, comme des billes de verre ou des poudres métalliques.
En fonction de la taille, l'échantillonneur en acier inoxydable peut être utilisé pour un large éventail de récipients différents, par exemple des big bags ou des petits récipients. L'échantillonneur de produits en vrac prélève un échantillon représentatif et est idéal pour une utilisation dans de nombreuses activités industrielles et de laboratoire.
Informations de livraison: La livraison comprend un carottier (composé d'une tige de forage et d'un tube de forage) ainsi qu'un clip de fixation.