Imprimer
Tapis de sol de sécurité haute visibilité, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GRPSB36200-BK GRPSB36201-BK
NEWPGRPSB36200-BKEA 529 EUR
NEWPGRPSB36200-BK NEWPGRPSB36201-BK
Tapis de sol de sécurité haute visibilité, PIG®
Tapis de sol Tapis adhésifs pour salles propres
Créez un chemin antidérapant dans les zones de passage dangereuses grâce à notre tapis de sol absorbant ultra-sécurisé à support adhésif - ses bords de sécurité jaune vif ne peuvent pas être ratés.
  • Les bandes et les peintures sont très visibles mais ne contribuent en rien à créer une surface de sol plus sûre
  • Le tapis de sécurité haute visibilité PIG® est la seule solution de sécurité au sol qui combine une surface de marche à haute adhérence avec un motif de bordures de sécurité haute visibilité
  • Le support adhésif maintient le tapis exactement à l'endroit où vous le posez sans qu'il ne se déplace, ne s'entasse ou ne se renverse ; il retient la saleté, le sel et l'humidité pour éviter qu'ils ne soient traînés partout
  • La surface imprimée est durable et résiste à l'usure industrielle, même au passage des chariots élévateurs
  • Le tapis est très absorbant, sèche rapidement, est très discret, extrêmement résistant et facile à entretenir
  • Facile à utiliser et à personnaliser : déroulez une couverture continue sans espaces, ondulations ou chevauchements susceptibles de provoquer des chutes et des trébuchements ; créez des tapis de sol de taille personnalisée, même dans les coins
L'adhésif exclusif adhère au sol de façon extrêmement résistante, mais se détache facilement pour être remplacé lorsque le tapis montre des signes d'usure. Il adhère à la plupart des surfaces commerciales, notamment le béton, le VCT, le linoléum, les carreaux de céramique, les carreaux de carrière et les sols stratifiés. Facile à nettoyer : vous pouvez passer le balai, l'aspirateur, la serpillière, l'aspirateur industriel ou l'aspirateur à eau, ou encore l'autolaveuse, et le tapis ne bougera pas.
Il s'agit du tapis de sol commercial le plus fin que vous puissiez acheter : pas de bords ondulés pour obstruer les portes ou créer des risques de chute ; conforme aux normes ADA pour les fauteuils roulants et les déambulateurs ; les chariots et les transpalettes roulent dessus. Absorbe une grande variété de liquides, y compris l'eau, l'huile et la graisse ; le revers étanche empêche le liquide de s'infiltrer dans le sol.
Certifications: Testé et certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI) : lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de votre programme de sécurité des sols, les surfaces à haute adhérence telles que le tapis de sol PIG® Grippy ont prouvé qu'elles réduisaient les plaintes pour chutes jusqu'à 90 %.