Imprimer
Tapis d'urinoir avec support adhésif, PIG®.
Fournisseur: NEW PIG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GRP7001-BK GRP7601-BK GRP7002-BK GRP7602-BK
115-2580EA 61.9 EUR
115-2580 115-2581 115-2582 115-2583
Tapis d'urinoir avec support adhésif, PIG®.
Tapis de sol Tapis adhésifs pour salles propres
Gardez vos toilettes plus propres et offrez une meilleure protection contre les gouttes et les éclaboussures grâce à ces tapis d'urinoirs adhésifs.
  • Les tapis pour éviers et sèche-mains capturent l'eau pour garder les sols secs devant les éviers et sous les sèche-mains et les distributeurs de serviettes
  • Ils aident à contrôler les risques de chute autour des fontaines à eau, des douches et autres endroits humides
  • La technologie antimicrobienne infusée en permanence empêche la prolifération des bactéries et des moisissures responsables des odeurs sur les tapis, afin de garder les toilettes plus propres et plus fraîches
  • Le support adhésif exclusif qui recouvre entièrement le dos du tapis le maintient en place sous le pied sans le déplacer, le recourber ou le retourner pour éviter les risques de chute et de trébuchement ; il se décolle facilement
  • Les tapis adhèrent à votre sol et ne bougeront pas pendant que vous les nettoyez ; il suffit de les nettoyer avec le reste du sol
  • La surface durable Hi-Trac™ résiste au nettoyage quotidien et à la circulation piétonne
  • Absorbe l'eau et l'urine
La technologie absorbante EFM™ capture l'eau au contact et l'absorbe pour un séchage rapide. Des couches imperméables à l'arrière empêchent le passage des liquides pour prévenir les taches et les dommages aux joints.
Le papier protecteur au bas du tapis doit être retiré avant l'installation.
Certifications: Testée et certifiée par le National Floor Safety Institute (NFSI) comme une surface à haute adhérence qui peut réduire les plaintes pour glissade et chute jusqu'à 90 % lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un programme de sécurité des sols.
Attention: Les tapis conservent les propriétés des liquides absorbés - prenez toujours les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des absorbants saturés.