1-Méthylimidazole, anhydre, AcroSeal® pour biochimie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-Méthylimidazole, 1-Méthyl-1H-imidazole, N-Méthyl-1H-imidazole, NMI
Formule:
C₄H₆N₂ Point d'ébullition: 198 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 1,03 g/cm³ Point éclair: 92 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005292 Numéro CAS: 616-47-7 UN: 2922 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.5 % |