Imprimer
Résine pour chromatographie échangeuse d'ions, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimode
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7603-01EA 208.21 EUR
7603-01 7603-02 7603-03 7603-04 7603-05
Résine pour chromatographie échangeuse d'ions, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimode
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
La résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT fonctionne comme une résine à échange d'anions forts à la sélectivité améliorée, pour une séparation de niveau supérieur dans les applications de chromatographie de processus.
Bénéficiant d’une chimie de surface créée par l’entreprise, qui combine les fonctions d'échange d'anions forts, les sites d'échange d'anions faibles et l’hydrophilie, le milieu de chromatographie par échange de cations multimode BAKERBOND® PolyQUAT tire parti de sa sélectivité unique pour fournir des performances de purification élevées pour une large gamme de produits biopharmaceutiques.
Conçue et fabriquée par Avantor dans le respect des normes élevées définies pour nos produits chimiques J.T.Baker®, on peut utiliser la résine BAKERBOND® PolyQUAT pour échange d'ions avec d’autres résines J.T.Baker® BAKERBOND® afin d'améliorer le pouvoir de séparation de vos étapes de processus chromatographique.
Informations de commande: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.