Résine pour chromatographie échangeuse d'ions, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI fonctionne comme une résine à échange d'anions faibles à la sélectivité améliorée, pour une séparation de niveau supérieur dans les applications de chromatographie de processus.
Bénéficiant d’une chimie de surface créée par l’entreprise, qui combine les fonctions d'échange d'anions faibles et l’hydrophilie, le milieu de chromatographie par échange de cations multimode BAKERBOND® PolyPEI tire parti de sa sélectivité unique pour fournir des performances de purification élevées pour une large gamme de produits biopharmaceutiques.
Conçue et fabriquée par Avantor dans le respect des normes élevées définies pour nos produits chimiques J.T.Baker®, on peut utiliser la résine BAKERBOND® PolyPEI pour échange d'ions avec d’autres résines J.T.Baker® BAKERBOND® afin d'améliorer le pouvoir de séparation de vos étapes de processus chromatographique.
Informations de commande: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.