Résine pour chromatographie échangeuse d'ions, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX fonctionne comme une résine à échange de cations forts à la sélectivité améliorée, pour une séparation de niveau supérieur dans les applications de chromatographie de processus.
Bénéficiant d’une chimie de surface créée par l’entreprise, qui combine les fonctions d'échange de cations forts et les sites d'échange de cations et d'anions faibles, le milieu de chromatographie par échange de cations multimode BAKERBOND® PolyCSX tire parti de sa sélectivité unique pour fournir des performances de purification élevées pour une large gamme de produits biopharmaceutiques.
Conçue et fabriquée par Avantor dans le respect des normes élevées définies pour nos produits chimiques J.T.Baker®, on peut utiliser la résine J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX pour échange d'ions avec d’autres résines J.T.Baker® BAKERBOND® afin d'améliorer le pouvoir de séparation de vos étapes de processus chromatographique.
Informations de commande: Les colonnes de laboratoire de 1 ml et 5 ml sont également proposés parmi les produits complémentaires.