Imprimer
Chloral hydraté 98.5-101% (par acidimétrie), GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2,2-Trichloro-1,1-éthanediol
85909.260EA 152 EUR
85909.260 85909.460
Chloral hydraté 98.5-101% (par acidimétrie), GPR RECTAPUR®
Chloral hydraté
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
Poids moléculaire: 165.4 g/mol
Point d'ébullition: 97.5
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1.901
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,02113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 98,5 – 101 %
Identification Passes test
Acidity Passes test
Appearance of solution (10%, H₂O) Clear and colourless
pH (10%, H₂O) 3,5 – 5,5
Chlorides (Cl) Max. 0,01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0,002 %
Toluene Max. 0,089 %
Chloral alcoholate Passes test
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Residue on ignition Max. 0,1 %