Imprimer
Imprimantes d'étiquettes avec fonction de décollement et applicateur d'étiquettes pour flacons, banc de transfert thermique industriel, BradyPrinter i7100
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
307652 307658 307653 307659
BRDY307652EA 5290 EUR
BRDY307652 116-0938 BRDY307653 BRDY307659
Imprimantes d'étiquettes avec fonction de décollement et applicateur d'étiquettes pour flacons, banc de transfert thermique industriel, BradyPrinter i7100
Imprimantes Label Printers
L'imprimante industrielle à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients qui ont besoin d'imprimer de manière fiable de gros volumes sur de nombreux matériaux différents dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports en commun, de l'électronique, de l'automobile, de la logistique, de l'électricité, des télécommunications vocales et des marchés LAB.
  • Imprime les étiquettes, puis les applique sur les fils ou les câbles
  • Processus en deux étapes
  • Application d'étiquetage en laboratoire
  • Batterie au lithium-manganèse
  • Couleur : Monochrome
Elle garantit une impression précise sur les manchons, les étiquettes, les rubans, les marqueurs de câbles et bien plus encore. Cette imprimante est livrée avec soit la suite logicielle Brady WorkStation Basic Design, soit la suite Laboratory ID, ce qui vous permet de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
Bar-code: code 39; code 93; code 39 Full ASCII; code 128 A; code 128 B; code 128 C; EAN 8; EAN13; EAN/UCC 128/GS1-128; EAN/UPC; FIM; HIBC; interleaved 2/5; ident and lead code of Deutsche Post AG; Codabar; JAN8; JAN 13; MSI; Plessey; Postnet; RSS14; UPC A; UPC E; UPC E0; Aztec; Codablock F; DataMatrix; PDF417; Micro PDF417; UPS MaxiCode; QR code; RSS 14 truncated, limited stacked, stacked and stacked omnidirectional; EAN/GS1 DataMatrix; GS1 DataBar.
Langues: Modèle 307653 uniquement: arabe néerlandais ; bulgare ; chinois (simplifié) ; croate ; tchèque ; danois ; néerlandais ; anglais (US) ; farsi ; finlandais ; français ; allemand ; grec ; hongrois ; italien ; coréen ; lituanien ; macédonien ; norvégien (Bokmål) ; polonais ; portugais ; roumain ; russe ; serbe ; slovène ; espagnol (Mexique) ; suédois ; thaï ; turc ; autres : arabe (Égypte), bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finlandais, français, allemand, grec, hongrois, italien, lituanien, macédonien, norvégien (Bokmål), persan (Farsi), polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovène, espagnol, suédois, turc.
Informations de livraison: L'imprimante i7100 est livrée dans une boîte en carton avec le module Peel and Present préinstallé. Elle est livrée avec un applicateur d'étiquettes en flacon, un cordon d'alimentation européen ou britannique, une suite Brady Workstation Basic ou Brady Workstation Laboratory ID, deux mandrins de ruban vides, un câble USB, un CD contenant le logiciel de configuration, le manuel d'utilisation en plusieurs langues, le manuel de configuration/réglages en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais.