Imprimer
1,2-Dichloroéthane ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure d'éthylène, Ethylène chlorure, Ethylène dichlorure
85923.290EA 74.3 EUR
85923.290 85923.320
1,2-Dichloroéthane ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
Poids moléculaire: 98.96 g/mol
Point d'ébullition: 83.5
Point de fusion: -35.5
Densité: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 (6.1) II
Indice Merck: 13,03831
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009