Imprimer
VWR®, Peristaltic pumps, dosing
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
181-0594EA 3660 EUR
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Peristaltic pumps, dosing
Pompe Pompes péristaltiques
La variété de pompes péristaltiques de VWR® propose une sélection de pompes de dosage munies de différentes têtes de pompes intégrées au boîtier. Elles couvrent un ample éventail de domaines d'application au laboratoire et dans l’industrie.
  • En plastique PPS, les pompes sont monocanal et multicanaux et intégrées au boîtier de la pompe
  • Dosage précis avec une rotation de droite à gauche grâce au moteur réglable avec précision
  • Fonction d’étalonnage
  • Elles fonctionnent avec un moteur DC sans balais, 110 à 240 VDC, 50/60 Hz
  • Robustesse et stabilité empêchent les variations et les oscillations dues aux pulsations
  • Contrôle de la pompe péristaltique via des interfaces DB-25
  • Plage de vitesse et débit dépendent de la tête de pompe et des tubes utilisés
  • Panneau de commande intégré au boîtier de la pompe
The brushless DC motor, powerful and sensitive at the same time, is ideal for all pumping applications. VWR® peristaltic pumps guarantee precise dosing in speed ranges from 0 to 400 min⁻¹ for the smallest flow rates all the way up to 4,200 ml/min. This means that media with a high viscosity can also be accurately dispensed. The simple and intuitive menu navigation, via the control panel and integrated into the pump housing, enables the programming and changing of dosing parameters.
PDP 6408 and PDP 6808 multi-channel dosing pumps, as well as the PDP 6116 and PDP 6124 single-channel dosing pumps are complete peristaltic pump systems. These largely maintenance-free peristaltic pumps are characterised by clear menu navigation, precise volume dosing through the application-specific calibration function, and various options for external control of the dosing pump with the existing interfaces. Selection options for dispensing duration, total volume, change of direction of the pump head and a range of other intelligent functions.