Imprimer
Systèmes de purification d' eau, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ZIQ7003T0C ZIQ7005T0C ZIQ7010T0C ZIQ7015T0C
171-1378EA 20120 EUR
171-1378 171-1379 171-1380 171-1381
Systèmes de purification d' eau, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Un système intégré d'eau ultrapure et pure à la fois intelligent, pratique et écologique.
  • Offre de l'eau ultrapure et pure depuis 4 distributeurs POD
  • Quatre débits de production d'eau pure (3, 5, 10 ou 15 L/h)
  • Trois tailles de réservoir (25, 50 ou 100 L)
  • Options d'installation ordonnée et économe en espace: au mur, sur la paillasse ou les deux
  • Vaste sélection de POD-Paks d'application au service de vos besoins applicatifs
  • Plans d'entretien sur mesure et gamme d'options de support additionnelles
Le modèle Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 est un système de purification de l'eau moderne et parfaitement intégré offrant une eau ultrapure (Type 1) de qualité supérieure et pure (Type 2) directement depuis une source de robinet. Il intègre la technologie EDI (électrodésionisation) Elix®, des écrans tactiles intuitifs, des distributeurs ultrapur Q-POD® et pur E-POD® et des lampes UV sans mercure. Le système affiche un design ergonomique et compact pour rehausser la productivité du laboratoire, réduire les déchets et accélérer la recherche.
Magnifiez l'efficience au quotidien:
Les distributeurs E-POD® et Q-POD® sont compacts, ergonomiques et intuitifs pour que le travail au laboratoire devienne facile et agréable. Un encombrement inférieur sur les paillasses fait gagner de l'espace.
Fonctionnement écologique:
Lampes UV sans mercure, moins de gaspillage d’eau et gestion des données dématérialisé.
Intelligence améliorée:
Une IHM intelligente et intuitive avec des informations claires sur le statut, les alertes, les alarmes et la connectivité avec désormais une compatibilité Wi-Fi.
Minimisez l'incertitude - Magnifiez la fiabilité:
Les POD-Paks procurent la solution parfaite pour satisfaire aux exigences de vos applications les plus diverses. Chaque polisseur Application-Pak cible des contaminants spécifiques et les éliminent directement sur le distributeur POD.
Certifications: Les systèmes Milli-Q® IQ 7003 et Milli-Q® IQ 7005 ont été testés par une société agréée et indépendante selon les directives UE relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique. Le rapport peut être consulté à la demande. En outre, le système Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 est fabriqué avec des composants et selon les pratiques recommandés par UL et bénéficie du marquage cUL.