Imprimer
Circulateurs frigorifiques et chauffants, série MAGIO™ MS
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1 9032757
461-1429EA 8760 EUR
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1 JULA9032757
Circulateurs frigorifiques et chauffants, série MAGIO™ MS
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Cryothermostats à circulation
Les circulateurs réfrigérés et chauffants de la série MAGIO™ fonctionnent avec une plage de température de travail de –50 à +300 °C et capacité de chauffage allant jusqu'à 3 kW. Grâce à leur puissante pompe de pression/aspiration, les appareils MAGIO™ sont idéaux pour les applications à température externe. Grâce à une gamme étendue d'accessoires et à une excellente dynamique, les circulateurs MAGIO™ peuvent être adaptés de manière modulaire et individuelle aux applications.
  • Bright, easy to read display
  • Integrated programmer allows temperature time profiles to be run
  • Stainless steel wetted parts mean units are ideal for demanding external applications
  • Automatic shut off in the event of high temperature or low liquid level to avoid any potential damage
  • Bath tanks have high quality thermal insulation to save energy and a built-in drain tap
  • Powerful, continuously adjustable pressure/suction pump
  • Choice of models with environmentally-friendly natural refrigerant
L'écran tactile TFT moderne à haute résolution dispose d'une interface utilisateur multilingue et affiche toutes les informations importantes en un coup d'œil. Trois grands écrans principaux prédéfinis affichent clairement les données et les graphiques avec différentes applications prioritaires. Toutes les fonctions d'affichage sont faciles à utiliser du bout des doigts.
Des interfaces modernes facilitent la commande à distance et permettent une gestion pratique des données, ainsi qu'une intégration dans les structures de fabrication. Tous les appareils MAGIO™ disposent d'une connexion PT100 intégrée, d'une interface USB, d'une interface RS232 et d'une interface Ethernet. Des interfaces analogiques sont disponibles en tant qu'accessoires optionnels.
Débit max./pression max. : 31 L/min, 0,92 bar (pression), 0,4 bar (aspiration)
Certifications: Classification III according to DIN 12876-1. IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
Informations de livraison: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner Ø (pump connections M16×1 male).
Attention: Note: Capacité de refroidissement à +20, 0; −10, −20, −30 et −40 °C