Imprimer
Thermostats à immersion, MAGIO™ MS et MX
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9032201 9033201
461-1427EA 4560 EUR
461-1427 461-1428
Thermostats à immersion, MAGIO™ MS et MX
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
Les circulateurs à montage sur support de la série MAGIO™ fonctionnent avec une plage de température de travail de −50 à +300 °C* et une capacité de chauffage allant jusqu'à 3 kW. Grâce à leur puissante pompe de pression/aspiration, les appareils MAGIO™ sont idéaux pour les applications à température externe. Grâce à une gamme étendue d'accessoires et à une excellente dynamique, les thermostats à immersion MAGIO™ peuvent être adaptés à différents réservoirs et applications.
  • Le programmateur intégré permet de réaliser des profils de température/durée
  • Les pièces en acier inoxydable en contact avec le liquide font que les unités sont idéales pour les applications externes exigeantes.
  • Arrêt automatique en cas de température élevée ou de faible niveau de liquide pour éviter tout dommage potentiel.
  • Affichage lumineux et facile à lire
  • Pompe de pression/aspiration puissante et réglable en continu
  • Convient pour une utilisation avec des réservoirs jusqu'à 100 L, profondeur d'immersion de 150 mm (MS-Z) ou de 200 mm (MX-Z)
L'écran tactile TFT moderne à haute résolution dispose d'une interface utilisateur multilingue et affiche toutes les informations importantes en un coup d'œil. Trois grands écrans principaux prédéfinis affichent clairement les données et les graphiques avec différentes applications prioritaires. Toutes les fonctions d'affichage sont faciles à utiliser du bout des doigts.
Des interfaces modernes facilitent la commande à distance et permettent une gestion pratique des données, ainsi qu'une intégration dans les structures de fabrication. Tous les appareils MAGIO™ disposent d'une connexion PT100 intégrée, d'une interface USB, d'une interface RS232 et d'une interface Ethernet. Des interfaces analogiques sont disponibles en tant qu'accessoires optionnels.
Débit max./pression max. :
31 L/min, 0,92 bar (pression), 0,4 bar (aspiration).
Certifications: Classification III selon la norme DIN 12876-1
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Attention: *Pour les applications proches ou inférieures à la température ambiante, un serpentin de refroidissement ou un refroidisseur à immersion Julabo est nécessaire.