Imprimer
Cartouches série D8000, Secure Click™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D8051_U D8055_U D8094 D8095
111-2561EA 103 EUR
111-2561 111-2562 111-2564 111-2565
Cartouches série D8000, Secure Click™
Protection respiratoire Masques réutilisables Filtres pour masques
Les cartouches 3M™ Secure Click™ présentent une nouvelle conception à double flux pour permettre une respiration plus facile.
  • Les nouvelles cartouches à double flux permettent une respiration plus facile
  • Protéger de certaines vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C
  • Connexion rapide et simple de la cartouche ; alignez simplement les connexions et poussez jusqu'à ce qu'un clic audible se fasse entendre
  • À utiliser avec les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™ série 800
  • La conception balayée vers l'arrière permet un champ de vision amélioré et une compatibilité avec les écrans de soudage et de meulage
Les cartouches Secure Click™ A1 D8051 protègent contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C. Convient pour une utilisation avec les respirateurs réutilisables Secure Click™ série 800, il peut également être utilisé en combinaison avec les filtres à particules Secure-Click™ série D7900 avec un support de filtre D701.
Les cartouches Secure Click™ A1B1E1K1 D8059 protègent contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, les gaz inorganiques, les gaz acides et l'ammoniac. Convient pour une utilisation avec les respirateurs réutilisables Secure Click™ série 800, ils peuvent également être utilisés en combinaison avec les filtres à particules Secure-Click™ série D7900 avec un support de filtre D701.
Les cartouches Secure Click™ A2 D8055 protègent contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C. Convient pour une utilisation avec les respirateurs réutilisables Secure Click™ série 800, ils peuvent également être utilisés en combinaison avec les filtres à particules Secure-Click™ série D7900 avec un support de filtre D701.
Les cartouches Secure Click™ A2P3 R D8095 protègent contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C. Ils peuvent être utilisés avec les respirateurs réutilisables Secure Click™ de la série 800.
Les cartouches Secure Click™ A1B1E1K1P3 R D8094 protègent contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, les gaz inorganiques, les gaz acides et l'ammoniac, ainsi que les particules. Ils offrent également une protection contre le formaldéhyde jusqu'à 10 ppm. Ils peuvent être utilisés avec les respirateurs réutilisables Secure Click™ de la série 800.