Imprimer
Titrateurs, Titronic® 500 et TitroLine® 7000
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 7940 EUR
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Titrateurs, Titronic® 500 et TitroLine® 7000
Titrateurs
Les titrimètres automatiques TitroLine® 7000 sont utilisés dans les laboratoires des sociétés d'alimentation en eau et des stations d'épuration des eaux usées, dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie chimique. Les applications types sont le titrage de l'alcalinité et du dioxyde de carbone, de l'azote (Kjeldahl), du chlorure, de la DCO, de l'indice d'acidité, de l'indice d'iode et autres indices. La burette à piston Titronic® 500 est utilisée dans tous les secteurs de l'industrie. Les applications incluent toutes les tâches de titrage et de dosage manuelles et la préparationEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle TitroLine® 7000 TitroLine® 7000 TITRONIC® 500 Titronic® 500
Environmentally Preferable
Affichage Écran TFT à contraste élevé High contrast TFT Ecran TFT à contraste élevé Écran TFT à contraste élevé
Volume de dosage 10 / 20 / 50 ml 10 / 20 / 50 ml 20 ml
Mémoire stockée 50 50 5 5
Fonctions Entrée de mesure pH/mV avec entrée de référence;
Titration aux points limites mV et pH;
Titration dynamique et linéaire au point d'équivalence (EQ), mV et pH;
Titration en butée fixe ;
Titration pH-stat ;
Particulièrement adapté pour les titrations non-aqueuses
pH/mV measuring input with reference input;
titration to mV and pH endpoint;
dynamic and linear titration to equivalence point (EQ), mV and pH;
dead-stop titration;
pH-stat titration;
ideal for non aqueous titration
Préparation de solvants (manuelle ou automatique avec la balance raccordée) Préparation de solvants (manuelle ou automatique avec la balance raccordée)
Entrée de mesure de température Prise 2×4 mm 2×4 mm socket -
Connexions 3 ports USB, 2 ports RS232 3×USB, 2×RS232 3×USB, 2×RS232 3 ports USB, 2 ports RS232
L×P×H 153×296×450 mm 153×296×450 mm 153×296×450 mm 153×296×450 mm
Poids 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg