Imprimer
Lingettes pour salle propre, Anticon® MicroQuilt
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
495758-737 495758-735 495758-738 495758-736
568-0907EA 1860 EUR
568-0907 568-0905 568-0908 568-0906
Lingettes pour salle propre, Anticon® MicroQuilt
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Les lingettes Anticon® MicroQuilt associent les capacités nettoyante et absorbante de Quiltec® à la capacité de filtration des particules en microfibre d'Anticon® Gold Sorb. Cette composition hybride en fait la lingette la plus absorbante et la plus efficace que propose Contec.
  • Composition hybride en polyester et microfobre, ce qui en fait la lingette la plus absorbante et la plus efficace de la gamme Contec
  • Lingette laminée à double épaisseur, qui humidifie aisément une surface
  • Fil unique en microfibre polyester, présentant une grande capacité ainsi qu'une vitesse élevée d'absorption
  • Bords scellés limitant la production de particules et de fibres
MicroQuilt est dotée de bords découpés au laser et thermosoudés; elle est blanchie salle propre pour générer moins de particules et moins de fibres. La conception unique en microfibre polyester permet de mieux éliminer résidus et particules, qu'elle soit sèche ou humide. La lingette laminée à deux épaisseurs absorbe plus de liquide que les autres lingettes, tout en libérant facilement du liquide sur une surface si nécessaire. En microfibre polyester, la lingette est résistante et parfaite pour une utilisation avec un large éventail de solutions et de désinfectants. Anticon® MicroQuilt est la lingette idéale pour toute utilisation en salle propre qui requiert de hautes capacités d'absorption, ainsi qu'une plus grande capacité à éliminer les contaminants.