Kit illustra™ tissue and cells genomicPrep Mini Spin
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
illustra™ tissus et cellules genomicPrep Mini Spin Kit est conçu pour l'extraction et la purification rapides d'ADN génomique de haute qualité à partir d'une variété de tissus animaux et de cultures de cellules de mammifères. Le kit peut être utilisé pour plusieurs applications en aval, notamment l'analyse d'enzymes de restriction, la ligature, le clonage, le séquençage d'ADN et la PCR.
- La procédure rapide produit un ADNg de poids moléculaire élevé avec un cisaillement minimal
- Capable de purifier jusqu'à 1,5 g/mg de tissu à partir d'une gamme d'échantillons de tissus d'entrée de 5 à 50 mg, et jusqu'à 40 g d'ADN génomique par 5 × 10⁶ cellules selon le type de cellule
- Temps total d'extraction d'ADN environ 90 minutes pour les tissus et 45 minutes pour les cellules
- Produit un ADN génomique de haute qualité avec un poids moléculaire élevé et moins de dégradation
- Vérifié dans les applications en aval courantes
Human and animal genomic DNA is found in the chromosomes and it is much longer and higher in molecular weight than plasmid DNA. Genomic DNA is the code for the genome, and this is what is needed to do genome sequencing.
For sequencing it is desirable that the genomic DNA extraction technique used allows the collection of intact genomic DNA in the longest fragments possible. A kit format can help standardize the procedures used to prepare tissue and cell genomic DNA samples for analysis.
To minimize the incidence of DNA shearing during extraction, Tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit includes a lysis solution with proteinase K to gently release genomic DNA from tissues or cells, including human genomic DNA.
The kit can be used for DNA isolation from diverse tissue types such as liver, kidney, and mouse tails with yields ranging from 0.5 to 1.5 μg of genomic DNA per mg of tissue. The kit consistently generates purified genomic DNA with optical density A260/A280 readings of 1.8 or higher.
The gDNA produced can then be further analyzed in PCR, for SNP genotyping, and next generation sequencing (NGS) projects.