Kit illustra™ plasmidPrep Mini Spin
Marques : CytivaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pour l'isolation rapide de l'ADN plasmatique à fort ou faible nombre de copies. Produit un ADN plasmatique de grande qualité avec une excellente reproductibilité pour une utilisation dans le clonage, la restriction de la digestion enzymatique, l'amplification PCR et le séquençage de l'ADN.
- Temps de préparation total inférieur à 10 minutes
- Rendement de l'ADN plasmatique à partir d'une culture de 1,5 ml d'E. coli contenant du plasmide à fort nombre de copies, en général de l'ordre de 6 à 9 µg
- Facile à utiliser
- Aucun solvant organique nécessaire
The extracted plasmid DNA resulting from performing a miniprep is called a "plasmid miniprep" and is often performed using a plasmid purification kit. Minipreps are used in the process of molecular cloning to analyze bacterial clones. When bacteria are lysed under alkaline conditions, both chromosomal DNA and protein are denatured, but the plasmid DNA remains stable. On addition of acetate-containing neutralization buffer the larger and less supercoiled genomic DNA and proteins precipitate, but the small bacterial DNA plasmids stay in the solution.
The typical plasmid DNA yield from a fresh 1.5 mL culture of E. coli containing a high copy number plasmid is approximately 9 μg. Instead of organic solvents, the kit contains chaotropic salts to denature protein components and promote selective binding of DNA to the novel silica membrane.
Informations de livraison: Chaque kit comprend des colonnes de centrifugation préconditionnées avec une membrane de silice, des tampons de suspension, de lyse et de neutralisation, des tampons de lavage et d'élution, et des microtubes de collecte à centrifuger.