Imprimer
Pompe à vide pour applications non-corrosives, VACUU·PURE® 10
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20750000
181-0598EA 9590 EUR
181-0598
Pompe à vide pour applications non-corrosives, VACUU·PURE® 10
Pompe Pompes à vide
VACUU·PURE 10 dry screw pump reliably delivers the benefits of oil-free vacuum technology in the pressure range down to 10⁻³ mbar. VACUU·PURE 10 combines three important benefits for the user: 100% oil-free, no abrasion, and no wear parts.
  • Plage de vide jusqu'à 10⁻³ mbar
  • 100% sans huile
  • Aucune abrasion
  • Aucune pièce d'usure
La VACUU·PURE® 10 est idéale pour les processus propres exigeant un vide sec et sans hydrocarbures. Les fusées de la pompe à vis marchent sans contact et sont donc à l'abri de l'abrasion et de l'usure. La pompe à vis est spécialement conçue pour les processus dans une plage de vide atteignant 10⁻³ mbar. Néanmoins, contrairement à d'autres technologies de vide parfait, elle peut être utilisée sur toute la plage de pression allant de la pression atmosphérique au vide absolu. L'évacuation de systèmes encore plus grands de la pression atmosphérique jusqu'à un vide de 10⁻³ mbar est possible sans changer de pompe à vide.
VACUU·PURE easily handles high levels of vapour accumulation through its extraordinary condensate compatibility. Thanks to this, a gas ballast is unnecessary, avoiding associated disadvantages like reduction in pumping speed and an increase in noise levels. The integrated regeneration mode enables rapid drying of the pump at the end of the process. This allows sample throughput to be increased significantly compared to other pump technologies.
Informations de commande: Pompe complètement montée, prête à l'emploi, connexion à petite bride KF DN 25 (2×bagues de centrage et de serrage incluses) avec manuel.