Imprimer
Installations de laboratoire pour bouchons de sécurité SCAT
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
160145 106406 117096 106502 108278 107836 502021 106677 307508 502049 160206
SCTV160145EA 43.7 EUR
SCTV160145 554-4356 SCTV117096 SCTV106502 SCTV108278 SCTV107836 SCTV502021 SCTV106677 SCTV307508 SCTV502049 SCTV160206
Installations de laboratoire pour bouchons de sécurité SCAT
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Les installations de laboratoire SCAT peuvent être totalement intégrées au mobilier de laboratoire et offrent un système étanche aux gaz pour une gestion des liquides en toute sécurité.
  • Useful accessories for mounting SymLine installations
  • Technical devices and components for the use of level controls
  • Spare parts for ensuring the functionality of the SymLine system
Les installations de laboratoire SCAT s'adaptent à tous les bouchons de sécurité SCAT SafetyCap ou SafetyWasteCap avec filetage GL 45, pour prévenir efficacement les risques sanitairesEn savoir plus