Imprimer
Lecteurs de microplaques, Multiskan SkyHigh
Fournisseur: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A51119500C A51119600C A51119600DPC A51119700C A51119700DPC
736-0923EA 13950 EUR
736-0923 736-0922 736-0931 LABLA51119700C LABLA51119700DPC
Lecteurs de microplaques, Multiskan SkyHigh
Lecteurs de microplaques
Le Multiskan SkyHigh est un spectrophotomètre UV/Visible pour microplaques conçu pour être pratique et facile à utiliser pour pratiquement toute application de recherche photométrique, notamment l’analyse de l’ADN, de l’ARN et des protéines. Il est idéal pour les environnements à plusieurs utilisateurs, où une variété d’essais de point final, de cinétique et de spectre sont exécutés.
  • Mesure rapide et facile - échantillons d'acide nucléique ou de protéines à faible volume
  • Logiciel simple à utiliser - permet la configuration de l'expérience en quelques minutes
  • Accès à distance - gérez vos données de n'importe où via le Cloud, USB ou la plateforme Microsoft™ OneDrive™
Les modèles à écran tactile Multiskan Sky peuvent être connectés aux outils basés sur le cloud Thermo Fisher Connect pour permettre la gestion sécurisée des données numériques, l'accès à distance aux données photométriques de votre instrument et le partage entre collègues.
Le logiciel SkanIt™ offre une sélection complète de calculs intégrés, y compris la soustraction à blanc, les courbes standard et l'ajustement de la courbe concentration/dose-réponse, la classification, le contrôle qualité, l'analyse cinétique et spectrale. Chaque utilisateur peut installer le logiciel SkanIt sur son propre ordinateur pour configurer les tests et analyser les données. Les fonctionnalités basées sur le cloud de Thermo Fisher Connect vous permettent de :
- Surveillez l'état de votre instrument depuis votre ordinateur PC ou Mac®
- Surveillez l'état de votre instrument depuis votre appareil mobile avec l'application Instrument Connect
- Téléchargez automatiquement ou manuellement les données mesurées de votre instrument vers votre compte cloud
- Stockez, accédez, partagez et gérez vos données à distance en toute sécurité
- Recevoir une notification automatique des nouvelles mises à jour du logiciel de l'instrument
- Mettez à jour le logiciel de l'instrument à votre convenance