Imprimer
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Fournisseur: Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71307000 71307500
LOVI71307000EA 6060 EUR
LOVI71307000 LOVI71307500
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Les instruments de la série XD sont idéaux pour les analyses de routine et spectrales. Véritables multitalents, les XD 7000 et XD 7500 facilitent les routines de travail, notamment grâce à la reconnaissance automatique des méthodes par codes-barres, à la reconnaissance automatique des cuves et à plus de 150 méthodes préprogrammées. Outre le contrôle de qualité analytique, ils respectent également les bonnes pratiques de travail (BPL). Les instruments sont disponibles avec des cuves à code barres et une large gamme d'accessoires auprès d'un seul fournisseur - ce qui est également facile pour votre portefeuille. Une optique de faisceau de référence de haute qualité, la convivialité, la facilité de manipulation et l'applicabilité multilingue à l'échelle mondiale complètent la polyvalence des spectrophotomètres VIS et UV/VIS, qui sont également équipés pour une utilisation flexible sur site.
  • Optique à faisceau de référence haut de gamme
  • Identification automatique du test par système code à barres
  • Identification automatique de la cuve
  • Soutien de l’assurance qualité analytique
  • Plus de 150 méthodes analytiques préprogrammées
  • Méthodes de mesure librement programmables à plusieurs étapes et longueurs d’onde
  • Mesures cinétiques
  • Écran en couleur brillant, Ethernet, port USB A et USB B
Technique de pointe: Les spectrophotomètres XD 7000 et XD 7500 sont équipés de la technologie de faisceau de référence respectivement UV / VIS VIS.
Identification automatique du test: Chacune des plus de 150 méthodes Lovibond® préprogrammées est identifiée par code à barres, même chose pour le type de cuve.
Assurance qualité analytique: Les procédures standard d'assurance qualité analytique soutiennent le contrôle du photomètre, de l’ensemble du système (y compris méthodes chimiques) ainsi que la vérification des effets de matrice.
Niveaux de sécurité intégrés: Les appareils permettent de définir des mots de passe et d'affecter jusqu’à trois niveaux d'autorisation.
Fonctions complémentaires: Mesure de la transmittance et de l’absorbance, analyses de spectres, analyse cinétique et création de méthodes personnalisées via différentes longueurs d’onde.
Interfaces de traitement des données: Vous désirez poursuivre le traitement de vos données Avec Ethernet, USB B, USB A pour mémoire externe, clavier, scanner de codes à barres et imprimante, vous disposez de différentes possibilités.