Imprimer
VWR®, systèmes de mélange à dessus ouvert à usage unique TopMixer
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-3358EA 0 EUR
734-3358 734-3359
VWR®, systèmes de mélange à dessus ouvert à usage unique TopMixer
Agitateurs Agitateurs à tige
Système de mélange modulaire avec mélangeur monté sur le dessus à utiliser avec des tambours comprenant une doublure à usage unique pour vos processus biopharmaceutiques avec programmation de formulation intégrée.
  • Solution personnalisée pour répondre à votre application
  • Conception polyvalente pour une mise à l'échelle efficace
  • Le contrôle programmable permet l'automatisation
  • La conception ergonomique comprend 1 contrôleur pour toutes les fonctions
  • Choix de 2 tailles de système : TopMixer 200 - gamme de 50 à 200 L, ou TopMixer 500 - gamme de 200 à 560
En savoir plus