Imprimer
Machines à glace en grains automatiques
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GB1540AHCX GB1555AHCX GB601AHCX GB902AHCX GB903AHCX GB902WHCX GB1540WHCX GB1555WHCX GB601WHCX GB903WHCX
LIEBGB1540AHCXEA 4762 EUR
LIEBGB1540AHCX LIEBGB1555AHCX 471-1227 471-1196 LIEBGB903AHCX LIEBGB902WHCX LIEBGB1540WHCX LIEBGB1555WHCX LIEBGB601WHCX LIEBGB903WHCX
Machines à glace en grains automatiques
Machines à glace
Machines à glace en grains compacts pour diverses applications dans les domaines alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
Finition en acier inoxydable 18/8.
  • Système vis sans fin
  • Arrêt automatique "cuve pleine"
  • Bac de réserve intégré totalement isolé avec portillon à ouverture rapide
Refroidissement par air (refroidissement par eau sur demande).