Imprimer
Thermostats à immersion, ECO
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L001076 L001077 L001991 L001992 L001993 L001994
461-1242EA 2160 EUR
461-1242 LAUDL001077 LAUDL001991 LAUDL001992 LAUDL001993 LAUDL001994
Thermostats à immersion, ECO
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
Thermostats à immersion avec navigation dans un menu en texte simple pour un fonctionnement convivial. Différents modules d'interface sont disponibles comme accessoires en option. Grâce à la pince à vis incluse en série, les thermostats à immersion ECO peuvent être utilisés avec des bains-marie de fabricants multiples.
  • Pompe Vario avec six niveaux réglables
  • Système de régulation du débit entre la circulation interne et la circulation externe
  • Affichage simultané de la température définie et réelle
  • Réglage de la surchauffe par le biais du menu
  • Interface USB de série
Contrôleur Silver: La tête de contrôle Silver est dotée d'une puissance calorifique de 1,3 kW et convient parfaitement pour des tâches de thermostatisation jusqu'à 150 °C. L'unité est équipée d'un affichage LCD monochrome.
Affichage LCD, résolution de 0,01 °C
Contrôleur avec 1 programme et 20 segments
Contrôleur Gold: Propose un programmateur complet et un niveau de sophistication accru en comparaison des contrôleurs Silver.
Puissance calorifique de 2,6 kW, plage de température de fonctionnement entre 20 et 200 °C
Affichage TFT couleur, résolution de 0,01 °C
Contrôleur avec cinq programmes, 150 segments de durée de température
Affichage graphique des profils de température
Fonction rampe et programmateur
Capacité maximale de la pompe:
Les deux modèles : 22 l/min, 0,55 bar
Informations de livraison: fourni avec une pince à vis qui permet de fixer le thermostat sur n'importe quel réservoir. Une large gamme d'accessoires y compris des bains-marie et un serpentin de refroidissement sont disponibles.