Fonctionnement convivial grâce à un menu de navigation simple, l'utilisateur suit les instructions. Différents modules d'interface sont disponibles au niveau des accessoires. Tous les modèles sont disponibles en versions refroidies par air ou par eau.
- Pompe de circulation avec six niveaux réglables
- Système de répartition et de régulation du débit entre la circulation interne et la circulation externe
- Affichage simultané de la température définie et réelle
- Réglage de la surchauffe par le biais du menu
- Interface USB de série
Contrôleur Silver: Les cryothermostats avec tête de contrôle Silver sont adaptés à une utilisation pour les gammes de température comprises entre−50 et +200 °C. Ils sont équipés d'un couvercle et d'un kit de circulation de pompe pour applications externes en série.
Puissance calorifique de 2 kW, plage de température de fonctionnement jusqu'à 200 °C
Affichage LCD, résolution de l'indication 0,01 °C
Programmateur avec 1 programme et 20 segments
Contrôleur Gold: Les cryothermostats avec tête de contrôle Gold sont adaptés à une utilisation pour les gammes de température comprise entre −50 et +200 °C.
Puissance calorifique de 2,6 kW, plage de température de fonctionnement jusqu'à 200 °C
Affichage TFT couleur, résolution de l'indication 0,01 °C
Programmateur avec 5 programmes et 150 segments
Affichage graphique des profils de température
Fonction rampe et programmateur
Capacité maximale de la pompe:
Tous les modèles: 22 L/min, 0,55 bar
Informations de livraison: Unités fournies avec couvercle et bouchons d'occlusion. Les modèles S possèdent des connexions de pompe avec des raccords en plastique de 13 mm. Les modèles G possèdent un kit de circulation de pompe avec raccords en acier inoxydable de filetage M16. W indique les modèles à refroidissement par eau.
Attention: capacité de refroidissement à +20, 0 et−20 °C (−15 °C pour les modèles RE 415 S et RE 415 G).