Imprimer
Thermostatés chauffants avec bains en acier inoxydable, série ECO
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L001084 L001085 L001087 L001088 L001089 L001090 L001091 L001093 L001094 L001095 L001113 L001114 L001115 L001116 L001117 L001118 L001119 L001120 L001121 L001122 L001123 L001124 L001142 L001143 L001144 L001145 L001146 L001147 L001148 L001149 L001150 L001151 L001152 L001153
461-1207EA 2960 EUR
461-1207 461-1209 461-1213 461-1215 461-1217 461-1208 461-1210 461-1214 461-1216 461-1218 LAUDL001113 LAUDL001114 LAUDL001115 LAUDL001116 LAUDL001117 LAUDL001118 LAUDL001119 LAUDL001120 LAUDL001121 LAUDL001122 LAUDL001123 LAUDL001124 LAUDL001142 LAUDL001143 LAUDL001144 LAUDL001145 LAUDL001146 LAUDL001147 LAUDL001148 LAUDL001149 LAUDL001150 LAUDL001151 LAUDL001152 LAUDL001153
Thermostatés chauffants avec bains en acier inoxydable, série ECO
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
Ces bains thermostatés à circulation sont simples d'utilisation grâce à une navigation au travers un menu simple et intuitif.
  • Pompe de circulation refoulante avec six niveaux réglables
  • Système de répartition et de régulation du débit entre la circulation interne et la circulation externe
  • Affichage simultané de la température définie et réelle
  • Réglage de la surchauffe par le biais du menu
  • Interface USB de série
Contrôleur Silver:
Les thermostats avec tête de contrôle Silver sont adaptés à une utilisation jusqu'à 200 °C. Tous les thermostats de chauffage sont équipés d'un serpentin de refroidissement en série.
Puissance calorifique de 2,0 kW, plage de température de fonctionnement jusqu'à 200 °C
Affichage LCD, résolution de l'indication 0,01 °C
Programmateur avec 1 programme et 20 segments
Contrôleur Gold:
Les thermostats de chauffage avec tête de contrôle Gold sont adaptés à une utilisation jusqu'à 200 °C. Tous les thermostats de chauffage sont équipés d'un serpentin de refroidissement en série.
Puissance calorifique de 2,6 kW, plage de température de fonctionnement jusqu'à 200 °C
Affichage TFT couleur, résolution de l'indication 0,01 °C
Programmateur avec 5 programmes et 150 segments
Affichage graphique des profils de température
Fonction rampe et programmateur
Capacité maximale de la pompe:
Tous les modèles: 22 L/min, 0,55 bar
Informations de livraison: fournis avec un bain en acier inoxydable et un serpentin de refroidissement. Le modèle E4 S comporte un couvercle de bain et des connexions de pompe avec des raccords en plastique de 13 mm de diamètre. Les modèles E4 G comportent un couvercle de bain et un kit de circulation de pompe pour les applications externes avec filetages M16×1 en standard. Une gamme étendue de modules et d'accessoires en option, comme les couvercles de bain, est disponible. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de VWR.