Imprimer
Marqueurs de poids moléculaire, Rainbow™
Marques : Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPN800E RPN755E RPN756E
RPN800EEA 318 EUR
RPN800E RPN755E RPN756E
Marqueurs de poids moléculaire, Rainbow™
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ permettent une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS. Les marqueurs prêts à charger offrent des bandes plus fines et plus intenses sur les gels et les transferts, et un plus grand espace de bande pour une détermination plus précise du poids moléculaire. Les couleurs vives et distinctes des marqueurs permettent une confirmation plus simple du transfert vers les membranes de transfert ainsi qu'une meilleure orientation.
  • Les marqueurs Full-Range Rainbow™ (MW 12 000 à 225 000) utilisent 10 protéines séparées avec 6 couleurs différentes ; les marqueurs High-Range Rainbow™ (MW 12 000 à 225 000) utilisent 8 protéines séparées avec 6 couleurs différentes ; les marqueurs Low-Range Rainbow™ (MW 3500 à 38 000) utilisent 7 protéines séparées avec 5 couleurs différentes
  • Surveillez la progression de l'électrophorèse des protéines et évaluez l'efficacité du transfert et le poids moléculaire des protéines transférées sans coloration
  • Les bandes multicolores haute intensité pré-colorées permettent de distinguer les protéines étroitement liées
  • À utiliser sur SDS-PAGE
Les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ se composent d'un mélange de protéines colorées individuellement qui se combinent pour générer des bandes d'égale intensité de couleur. La concentration approximative de protéines est comprise entre 1 et 2 mg/ml, selon le produit.
Stockage : à conserver entre –15 °C et –30 °C.
Informations de commande: Each 250 µl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10×8 cm) or 25 large gels (20×20 cm).