Imprimer
Enregistreurs de température et d'humidité, testo 174
Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 72 EUR
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Enregistreurs de température et d'humidité, testo 174
Enregistreurs de données
Ces mini enregistreurs contrôlent en toute fiabilité les conditions climatiques dans les entrepôts et les zones de production. Ils se placent près du produit, dans les conteneurs et les chambres froides pour surveiller les variations de température et d'humidité.
  • Transfert des données vers le PC via l'interface USB
  • Capteur d'humidité avec stabilité à long terme
  • Haute intégrité des données
Display of current temperature value with high data security, large display and fast data analysis and documentation on a PC.
Certifications: Conformité aux normes IP 65 (620-1761) ou IP 20 (620-1762) et EN 12 830.
Informations de livraison: Fournis avec un support mural, un protocole de calibrage en usine et des piles.