Imprimer
Cryoboîtes racks, demi-racks pour boîtes
Fournisseur: Tenak A/S
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 83.1 EUR
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Cryoboîtes racks, demi-racks pour boîtes
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Conception du rack de type Classic en acier inoxydable pour le stockage des cryoboîtes dans de l'azote liquide.
  • Ils peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs coffres
  • Ils sont adaptés à toutes les petites cryoboîtes de 80×80 mm et de 50 mm de hauteur
  • Les cryoboîtes sont maintenues par une barre de verrouillage
  • Ils sont compatibles avec les cryoboîtes en carton, en polypropylène et en polycarbonate
Informations de commande: Cryoboîtes à commander séparément.