Solution de décontamination, RNase-ExitusPlus™
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RNase-ExitusPlus™ est une solution de nettoyage non alcaline, non corrosive et non carcinogène hautement active contre la contamination par RNase. Il a été démontré que RNase-ExitusPlus™ désactive plus de 20 μg de RNase A séchée au fond d'un microtube à centrifuger. RNase-ExitusPlus™ reste stable durant environ 18 mois. Il est également thermorésistant. Doit être stocké à température ambiante. À des températures plus basses, il peut se former un précipité pouvant facilement se resolubiliser à 37 °C. RNase-ExitusPlus™ est fourni en flacons pulvérisateurs. Une recharge de 1 l est également disponible.
- Catalytic and cooperative effects of the components cause a very rapid non-enzymatic, non-sequence-specific degradation of protein and RNase molecules
- All components of RNase-ExitusPlus™ are readily and not harmful or toxic for humans
- No aggressive mineral acids or alkaline substances are used; equipment and materials are not damaged or corroded even after prolonged incubation times
- No organic solvents or volatile components, no toxic fumes
- Elevated temperatures above approx. 50 °C speed up the reaction and the efficiency