Imprimer
VWR®, Flacons de réactifs, col étroit
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-4365EA 182 EUR
215-4365 215-4366 215-4367 215-4368 215-4369 215-4370 215-4372 215-4373 215-4374 215-4375 215-4376 215-4377 215-4371
VWR®, Flacons de réactifs, col étroit
Flacons Flacons en verre
En verre sodocalcique clair ou ambré. Idéals pour l'échantillonnage, le stockage et le transport de liquides, ou toute autre application sans contrainte thermique importante.
  • Bonnes proriétés chimiques et physiques
  • Verre transparent ou ambré, avec bouchon fileté en PP noir
  • Les flacons en verre ambré sont spécialement adaptés aux liquides photosensibles
Les flacons peuvent être stérilisés, à condition cependant que la différence de température ( Δ T ) n'excède pas 40 °C.
Certifications: Filetage conforme à la norme DIN 168.