Agitateurs tridimensionnels, Willy A. Bachofen, TURBULA®
AgitateursAgitateurs rotatifs
Les agitateurs Willy A. Bachofen, TURBULA® sont utilisés pour le mélange homogène de substances poudreuses ayant des poids spécifiques et des tailles de particules différents. Il est également possible de produire des mélanges sec à humide et humide à humide. Le récipient de mélange fonctionne selon un mouvement tridimensionnel et le produit est soumis à un mouvement pulsé rythmique en constante évolution. Cela permet d'obtenir des mélanges de haute qualité en un minimum de temps.
Processus de production hygiénique et sans poussière grâce aux conteneurs indépendants de tailles variables
Adapté à toutes les formes de conteneurs, des tubes à essai aux conteneurs d'un volume maximal de deux litres
Vitesse de rotation variable en réglant la position du cycle de la courroie d'entraînement ou au moyen d'un convertisseur de fréquence en option
Attention: * avec convertisseur de fréquence
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.