Imprimer
Réservoirs pour réactifs à usage unique
Fournisseur: BIOTIX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SR-0025-BWM 63300130 63300133 63300135 63300120 63300121 63300126 63300129 63300124 63300127 63300125 63300128 63300118
613-2857EA 85.2 EUR
613-2857 613-1190 613-1193 613-1191 613-2852 613-2853 BITX63300126 613-2860 BITX63300124 BITX63300127 613-2856 613-2859 613-2850
Réservoirs pour réactifs à usage unique
Réservoirs pour réactifs
Ces réservoirs pour réactifs à usage unique sont conçus pour une utilisation avec les applications de pipetage multicanaux et peuvent accueillir des pipettes jusqu'à 12 canaux. Les utilisateurs peuvent choisir entre une version en polychlorure de vinyle (PVC) blanc opaque ou en polystyrène (PS) haute transparence, en plusieurs conditionnements.
  • Stériles ou non stériles
  • Parois inclinées et fond en V pour une récupération maximale des réactifs
  • Lignes de volume graduées internes et becs verseurs sur les coins (tous les réservoirs)
  • Certifiés exempts d'ADN, de DNase, de RNase et d'endotoxines (pyrogènes)
Fabriqués dans un bâtiment certifié ISO 9001 dans le cadre de contrôles stricts. Chaque lot est testé pour garantir qualité et compatibilité optimales. Toutes les matières premières sont traçables.
Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Cdt: En versions pré-stérile, non stérile, en vrac ou sachet individuel.