Imprimer
VWR®, Pinces pour flacon pour milieux en acier inoxydable
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-7035EA 182 EUR
444-7035 444-7036
VWR®, Pinces pour flacon pour milieux en acier inoxydable
Pinces Pinces à usage général
Informations sur les accessoires: * Plate-forme livrée avec mini agitateur et mini agitateur incubateur. Notez que d'autres agitateurs nécessitent une plate-forme perforée en option pour permettre le montage de pinces à flacons ou de supports de tubes à essai qui doivent être commandés séparément.