Les deux unités DET-GRAS N sont des équipements d'extraction automatisée de solvants en deux étapes de type Soxhlet utilisés dans le cadre de la détermination des graisses dans les denrées alimentaires, dont les produits laitiers, les aliments pour animaux, le poisson, la viande et les aliments préparés.
- Rapidité et précision, permettant un rendement supérieur par rapport aux systèmes Soxhlet classiques
- Contrôle de la température avec thermocouple avec dispositif de coupure en cas de température excessive
- Extractions pour être réalisées avec des cartouches en verre (Ø ext.×h : 34×80) ou en cellulose (Ø ext.×h : 26×60)
- Volume de solvant approximatif par échantillon de 50 ml avec récupération des solvants dans la plage de 60 à 80 %
- Boîtier extérieur en acier recouvert d'époxy, résistant aux solvants
Le chauffage électrique est réparti dans toute la surface du radiateur, pour un chauffage homogène d'échantillons. L'équipement a été conçu de manière à manipuler des solvants volatils, en sécurité, avec un bon rapport qualité-prix. Le panneau de commande simple permet la sélection de température, heure et jusqu'à 30 programmes en stock qui s'affichent sur un écran LCD 2 lignes, 20 caractères.
Plage de température: 100 à 270 °C
Informations de livraison: Chaque unité est fournie avec 25 cartouches d'échantillons en cellulose et avec les éléments suivants par emplacement : 3 tubes en aluminium pour le support de cartouche ; 3 supports d'extraction pour cartouches ; 3 béchers à solvants en aluminium ; 1 joint Butyl et 1 joint Viton. Chaque unité est fournie avec des pincettes, une pince magnétique pour la manipulation, un portoir, un support de poignée, des portoirs de cartouche (3 pour 6 emplacements) et des béchers à portoir (3 pour 6 emplacements).