Imprimer
Unités de distillation à la vapeur Kjeldahl automatisée
Fournisseur: SELECTA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4002430 4002627 4002851
533-0045EA 17260 EUR
533-0045 533-0046 533-0047
Unités de distillation à la vapeur Kjeldahl automatisée
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
Une gamme d'unités de distillation compactes pour l'azote total et l'analyse des protéines selon la méthode Kjeldahl, avec des réservoirs pour le H2O et les réactifs situés dans les unités. Trois modèles sont disponibles selon le niveau de sophistication et d'automatisation requis.
Toutes les unités ont les mêmes caractéristiques de base, notamment :
  • Générateur de vapeur compact avec dispositif de sécurité de surtempérature et de surpression
  • Porte de sécurité - le système ne fonctionne pas si la porte est ouverte
  • Capteur de positionnement du tube - si
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle Pro-Nitro A Pro-Nitro M Pro-Nitro S
Environmentally Preferable
Gamme 0,1 à 200 mg d'azote Kjeldahl 0,2 à 140 mg d'azote Kjeldahl 0,2 à 140 mg d'azote Kjeldahl
Récupération d'azote >99,5 % >99,4 % >99,4 %
Vitesse de distillation 35 - 45 ml/min 35 - 40 ml/min 35 - 40 ml/min
Temps de distillation typique 6 - 10 min 7 - 10 min 7 - 10 min
Consommation d'eau 80 - 100 l/h 80 - 100 l/h 80 - 100 l/h
Débit vapeur/puissance 2 L/h 2 L/h 2 L/h
Réseervoir NaOH 2 L 2 L 2 L
Réservoir d'eau 6 L 6 L 6 L
Réservoir d'acide borique 2 L - 2 L
Réservoir pour réactif de titrage 2 - -
Affichage LCD 16x4 caractères Indicateurs d'alarme Indicateurs d'alarme + témoin vert (2 chiffres)
Interfaces RS232 - -
Puissance 1800 W 1800 W 1800 W
L×P×H 500×500×750 mm 500×500×750 mm 500×500×750 mm
Poids 38 kg 30 kg 32 kg