Imprimer
Raccords pour agitateurs sphériques, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C398-12 C399-12 C398-08 C393-12 C398-04
441-0076EA 223 EUR
441-0076 441-0084 BOHLC398-08 BOHLC393-12 BOHLC398-04
Raccords pour agitateurs sphériques, BOLA
Agitateurs Outils d'agitation
Ces raccords en POM conviennent parfaitement lorsque l'axe de l'agitateur n'est pas aligné avec celui de la tige d'agitation. Utilisables avec les tiges d'agitation en verre, en métal ou Bola. Les deux modèles peusent s'utiliser à une vitesse de max. 1200 t/min dans les deux sens de rotation.
  • Très bonne résistance chimique, résistance à la température de –20 à +110 °C
  • Assemblage par joints vissés avec anneaux de fixation
  • Pivot (longueur 90 mm) pouvant être racourci par l'utilisateur
  • Désaxage max. de 10 mm
Transmission puissante jusqu'à 300 Ncm.
Powerful transmission of up to 300 Ncm.