Imprimer
VWR®, Films de scellage, non collants, pour qPCR, stockage et cristallisation
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-0189EA 395 EUR
391-0189 391-0624 391-0644
VWR®, Films de scellage, non collants, pour qPCR, stockage et cristallisation
Scellés Microplaque Sceaux
Films polyoléfines de 50 µm avec adhésif en silicone encapsulé inerte. Particulièrement adapté aux applications de qPCR, de stockage et de cristallisation de protéines. L'adhésif en silicone encapsulé n'est pas collant jusqu'à ce qu'il soit pressé contre la surface d'étanchéité, moment auquel l'adhésif est libéré uniquement dans les zones d'étanchéité pour former le joint résistant à la chaleur le plus solide disponible autour de chaque puits de la plaque.
  • Clarté optique élevée, autofluorescence minimale ou nulle
  • Chimiquement inerte; pas d'extractibles sauf à pH extrême; Résistant au DMSO pour HTS
  • Résistant à la chaleur, recommandé pour des températures de −80 à +105 °C
  • Certifié sans DNase, RNase et acide nucléique
Dimensionné pour s'adapter aux bords des plaques à 96 puits à rebord surélevé (76,2×133,4 mm). Deux languettes d'extrémité aident à positionner le film sur la plaque.